Key Documents
MABT51
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-galectina -3, clon M3/38
clone M3/38, from rat
Sinónimos:
lectin, galactoside-binding, soluble, 3, Mac-2 antigen, Carbohydrate-binding protein 35, galectin-3, Galactose-specific lectin 3, Laminin-binding protein, Lectin L-29, IgE-binding protein, Galactoside-binding protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M3/38, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LGALS3(3958)
General description
La galectina-3 pertenece a la familia de las galectinas definida por la especificidad de un dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD) para Gal/Lac y su expresión suele estar elevada en una amplia gama de tipos de células neoplásicas. El CRD de la galectina consta de 135 aminoácidos. Se ha demostrado que la galectina-3 afecta el desarrollo y la progresión tumorales.
Immunogen
Glucoproteínas de membrana plasmática que corresponden a la galectina-3 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:50 000 de un lote anterior detectó la galectina-3 en 10 µg de lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunoprecipitación: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IP. (Springer, T., et al. (1981). THE JOURNAL OF BIOLOGICACHLE MISTRY. 256(8):3833-3839).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IH. (Gasbarri, A., et al. (1999). Journal of Clinical Oncology. 17(11):3494-3502).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IC. (Gasbarri, A., et al. (1999). Journal of Clinical Oncology. 17(11):3494-3502.)
El anticuerpo anti-galectina-3, clon M3/38, es un anticuerpo contra la galectina-3 para utilizar en WB, IP, IH e IC.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia western: una dilución 1:50 000 de este anticuerpo detectó la galectina-3 en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~28 kDa observados
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jie-Jen Lee et al.
International journal of endocrinology, 2021, 5583491-5583491 (2021-05-27)
Accumulating evidence suggests that galectin-3 is a histologic marker of thyroid cancer. However, the pharmacological lectin-based approach has not been well studied. In the present study, we aimed to investigate the therapeutic potential of novel galectin-3 inhibitors by treating thyroid
Kyoungmin Park et al.
JCI insight, 1(6) (2016-05-21)
Endothelial cell (EC) insulin resistance and dysfunction, caused by diabetes, accelerates atherosclerosis. It is unknown whether specifically enhancing EC-targeted insulin action can decrease atherosclerosis in diabetes. Accordingly, overexpressing insulin receptor substrate-1 (IRS1) in the endothelia of Apoe-/- mice (Irs1/Apoe-/-) increased
Juan García-Revilla et al.
Acta neuropathologica, 146(1), 51-75 (2023-05-19)
Parkinson's Disease (PD) is a neurodegenerative and progressive disorder characterised by intracytoplasmic inclusions called Lewy bodies (LB) and degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra (SN). Aggregated α-synuclein (αSYN) is known to be the main component of the LB.
Malene Laage Ebstrup et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1211498-1211498 (2024-02-13)
Lysosomes are crucial organelles essential for various cellular processes, and any damage to them can severely compromise cell viability. This study uncovers a previously unrecognized function of the calcium- and phospholipid-binding protein Annexin A7 in lysosome repair, which operates independently
Martijn J C van der Lienden et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-04-04)
The lysosomal storage disease Niemann-Pick type C (NPC) is caused by impaired cholesterol efflux from lysosomes, which is accompanied by secondary lysosomal accumulation of sphingomyelin and glucosylceramide (GlcCer). Similar to Gaucher disease (GD), patients deficient in glucocerebrosidase (GCase) degrading GlcCer