SAB4501746
Anti-Galectin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
35 kDa lectin, CBP 35, Carbohydrate binding protein 35, GALBP, Galactose-specific lectin 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 26 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LGALS3(3958)
Categorías relacionadas
Descripción general
Galectin 3 is a carbohydrate-binding protein. It is abundantly expressed in the extracellular matrix, the cytoplasm and the nucleus. It contains an intrinsically disordered N-terminal domain and a canonical CRD (carbohydrate recognition domain). It is mapped to human chromosome 14q22.
Inmunógeno
Immunogen Range: 141-190
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)