MABN291
Anti-IMPDH1 Antibody, clone 4F9.1
clone 4F9.1, from mouse
Sinónimos:
Inosine-5′-monophosphate dehydrogenase 1, IMP dehydrogenase 1, IMPD 1, IMPDH 1, IMPDH-I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IMPDH1(3614)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected IMPDH1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected IMPDH1 in rat eye tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected IMPDH1 in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
PC-12 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable