WGA4
Kit de amplificación del genoma completo de una sola célula GenomPlex®
Amplify genome of a single cell
Sinónimos:
Single cell whole genome amplification, Whole genome amplification
About This Item
Productos recomendados
General description
Application
- para amplificar el ADN aislado
- en la amplificación del genoma completo (WGA)
- para amplificar los ADN microdisecados
- para la amplificación del ADN genómico de células tumorales circulantes procedente de células de cáncer de próstata metastásico resistentes a la castración
- para la detección de variaciones del número de copias (CNV) mediante el método de secuenciación del genoma completo a baja cobertura de una sola célula (SLWGS)
- en la electroforesis en gel
- en la qPCR
- micromatrices de hibridación genómica comparativa
- análisis de repetición corta en tándem (STR)
- análisis de polimorfismo de un solo nucleótido (SNP)
Features and Benefits
- Gran rendimiento y precisión de la amplificación del ADN en cuatro horas
- Amplificación del ADN de cualquier fuente, como células cancerosas, células epiteliales, linfocitos, células amnióticas, fibroblastos, células fijas de policarbonato, y células vegetales
- Representación completa de todo el genoma con sesgo alélico mínimo
- La ADN polimerasa WGA es adecuada para utilizar en aplicaciones posteriores, como electroforesis en gel, qPCR, micromatrices de hibridación genómica comparativa (CGH), análisis de repetición corta en tándem (STR) y análisis de polimorfismo de un solo nucleótido (SNP), ensayos TaqMan® y análisis de microsatélites
Other Notes
Legal Information
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Optional
related product
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
Protocolos
GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.