MABN2471
Anti-Aquaporin-4 Antibody
mouse monoclonal, mECD
Sinónimos:
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mECD, clone mECD, from mouse
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mECD, monoclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AQP4(361)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunofluorescence applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(21):5491-5496).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprcipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(21):5491-5496).
Neuroscience
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in Rat brain frozen tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad