Key Documents
MABE985
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Fox1, clon 1D10
clone 1D10, from mouse
Sinónimos:
RNA binding protein fox-1 homolog 1, Ataxin-2-binding protein 1, Fox-1 homolog A, Fox1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1D10, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
RIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rbfox3(52897)
General description
El homólogo 1 de la proteína de unión al ARN Fox-1 (UniProt Q9JJ43; también conocido como proteína 1 de unión a la ataxina-2, homólogo A de Fox-1, proteína 1 de unión a hexarribonucleótidos) está codificado por el gen Rbfox1 (también conocido como A2bp, A2bp1, Fox-1, Hrnbp1) (ORF MNCb-3035; ID del gen 268859) en especies murinas. La familia Fox de unión al ARN (Rbfox) de factores de corte y empalme se compone de tres miembros, Rbfox1 (Fox-1 o A2BP1), Rbfox2 (Fox-2 o RBM9) y Rbfox3 (Fox-3, HRNBP3 o NeuN). Las proteínas Rbfox regulan el empalme de muchas transcripciones neuronales (pre-ARNm) uniendo la secuencia (U)GCAUG en intrones que flanquean exones alternativos. Un motivo (U)GCAUG que se encuentra por delante del exón alternativo promueve generalmente la inclusión del exón dependiente de Rbfox, mientras que un motivo situado por detrás generalmente reprime la inclusión del exón. La propia transcripción de Rbfox1 está sujeta a empalme alternativo en respuesta a la despolarización celular crónica. Esto provoca el aumento de expresión de la isoforma Rbfox1 nuclear con actividad de empalme, que a su vez induce un aumento de los cortes y empalmes de los transcritos de proteínas diana de Rbfox1, como el receptor 1 de N-metil D-aspartato (NMDA) (Grin1) y una ATPasa de calcio (Atp2b1), que desempeñan papeles importantes en la excitación neuronal y la homeostasis del calcio.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la Fox1 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de un lote representativo detectaron la Fox1 en 10 µg de lisado de corteza frontal de ratón.
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la Fox1 en cortes coronales de ratón E18 (Tang, Z.Z., et al. (2009). Mol Cell Biol. 29(17):4757-4765).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la Fox1 en células neuronales posmitóticas diferenciadas de células P19 de carcinoma embrionario de ratón (Lee, J.A., et al. (2009). Genes Dev. 23(19):2284-2293).
Análisis de inmunoprecipitación/iCLIP de proteínas de unión al ARN: se empleó un lote representativo para inmunoprecipitar pre-ARNm asociados a Fox1 de homogeneizados de corteza murina reticulados con UV mediante inmunoprecipitación de reticulación con resolución de nucleótidos individuales (iCLIP) para la caracterización de los sitios de unión de Fox1 al pre-ARNm (Gehman, L.T., et al. (2011) Nat Genet. 43(7):706-711).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó Fox1 en el homogeneizado de tejido cortical de ratón (Tang, Z.Z., et al. (2009). Mol Cell Biol. 29(17):4757-4765).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Fox1, clon 1D10, nº de ref. MABE985, es un anticuerpo monoclonal de ratón muy específico contra el homólogo 1 de la proteína fox-1 de unión al ARN y ha sido probado en Western Blotting, inmunocitoquímica, inmunohistoquímica e inmunoprecipitación/iClIP de unión al ARN.
Subcategoría de investigación
Receptores nucleares
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de tejido cerebral de ratón adulto.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron Fox1 en 10 µg /ml de lisado de tejido cerebral de ratón adulto.
Target description
~43 kDa observados
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sebastien M Weyn-Vanhentenryck et al.
Nature communications, 9(1), 2189-2189 (2018-06-08)
Alternative splicing (AS) is one crucial step of gene expression that must be tightly regulated during neurodevelopment. However, the precise timing of developmental splicing switches and the underlying regulatory mechanisms are poorly understood. Here we systematically analyze the temporal regulation
Brie Wamsley et al.
Neuron, 100(4), 846-859 (2018-10-16)
Cortical interneurons display a remarkable diversity in their morphology, physiological properties, and connectivity. Elucidating the molecular determinants underlying this heterogeneity is essential for understanding interneuron development and function. We discovered that alternative splicing differentially regulates the integration of somatostatin- and
Francesco Tomassoni-Ardori et al.
eLife, 8 (2019-08-21)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a potent modulator of brain synaptic plasticity. Signaling defects caused by dysregulation of its Ntrk2 (TrkB) kinase (TrkB.FL) and truncated receptors (TrkB.T1) have been linked to the pathophysiology of several neurological and neurodegenerative disorders. We
Ainara Elorza et al.
Brain : a journal of neurology, 144(7), 2009-2023 (2021-03-17)
Correction of mis-splicing events is a growing therapeutic approach for neurological diseases such as spinal muscular atrophy or neuronal ceroid lipofuscinosis 7, which are caused by splicing-affecting mutations. Mis-spliced effector genes that do not harbour mutations are also good candidate
Alberto Parras et al.
Nature, 560(7719), 441-446 (2018-08-17)
Common genetic contributions to autism spectrum disorder (ASD) reside in risk gene variants that individually have minimal effect sizes. As environmental factors that perturb neurodevelopment also underlie idiopathic ASD, it is crucial to identify altered regulators that can orchestrate multiple