MABE60
Anti-BRG1 Antibody, clone 3G4
clone 3G4, from rat
Sinónimos:
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190A, BRG1-associated factor 190A, hSNF2b, Mitotic growth and transcription activator, Protein brahma homolog 1, Protein BRG-1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G4, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMARCA4(6597)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear euchromatin BRG1 immunoreactivity in C2C12 murine myoblasts (Ohkawa, Y., et al. (2009). Hybridoma (Larchmt). 28(6):463-466).
Calidad
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BRG1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable