MAB5280
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2/40/15
Sinónimos:
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anticuerpo anti- tirosina hidroxilasa, clon 2/40/15, clone 2/40/15, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2/40/15, monoclonal
species reactivity
chicken, bovine, rat, quail
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Th(25085)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
1:100-1:500. Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunohistoquímica.
Inmunotransferencia Western:
1:1000-1:2000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Neurotransmisores y receptores
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
Una dilución 1:1000 de este lote permitió detectar tirosina hidroxilasa en 10 μg de lisados PC12.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Control positivo: Tejido cerebral (terminaciones nerviosas simpáticas) y de las glándulas suprarrenales
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2