Key Documents
MAB352
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-serotonina, clon YC5/45
culture supernatant, clone YC5/45, Chemicon®
Sinónimos:
5-HT
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
YC5/45, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat, lizard, rabbit, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Specificity
Reconoce el conjugado de la serotonina con formaldehído. Sin tratamiento con paraformaldehído, establece reacciones cruzadas en fase líquida con dopamina y triptamina en las pruebas de hemaglutinación. No muestra reactividad con las neuronas que contienen catecolaminas en preparaciones fijadas con formaldehído. El MAB352 reacciona con la serotonina en las neuronas y reconoce los sitios serotoninérgicos en cortes de tejido fijados. Mediante aglutinación celular, no muestra reactividad cruzada con el ácido 5-hidroxiindolacético, el GABA, la noradrenalina, el 5-hidroxitriptófano, la carnosina o la melatonina.
Immunogen
Serotonina conjugada con BSA.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-serotonina, clon YC5/45, es un anticuerpo contra la serotonina para utilizar en IH.
Inmunohistoquímica a 1:100-1:200 para tejido fijado con formaldehído.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Physical form
Sin purificar
Sobrenadante liofilizado, sin conservantes.
Storage and Stability
El anticuerpo liofilizado puede conservarse a 2-8°C durante un máximo de 3 meses y debe mantenerse a -20°C para un almacenamiento prolongado. Reconstituir con 100 μl de agua DI estéril. Mantener a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Carlos Pantoja et al.
Neuron, 91(3), 587-601 (2016-07-12)
Inter-individual behavioral variation is thought to increase fitness and aid adaptation to environmental change, but the underlying mechanisms are poorly understood. We find that variation between individuals in neuromodulatory input contributes to individuality in short-term habituation of the zebrafish (Danio
Basudha Basu et al.
Reproduction (Cambridge, England), 135(5), 657-669 (2008-02-29)
Serotonin is reported to be present in early embryos of many species and plays an important role in early patterning. Since it is a fluorophore, it can be directly visualized using fluorescence microscopy. Here, we use three-photon microscopy to image
Tanimul Alam et al.
Nature communications, 7, 10388-10388 (2016-01-23)
The molecular mechanisms underlying the ability of axons to regenerate after injury remain poorly understood. Here we show that in Caenorhabditis elegans, axotomy induces ectopic expression of serotonin (5-HT) in axotomized non-serotonergic neurons via HIF-1, a hypoxia-inducible transcription factor, and
Alexander Drobyshevsky et al.
Journal of neurochemistry, 132(4), 394-402 (2014-11-26)
We hypothesized that a deficiency in the descending serotonergic input to spinal cord may underlie postnatal muscle hypertonia after global antenatal hypoxic-ischemic injury in a rabbit model of cerebral palsy. Neurotransmitter content was determined by HPLC in the spinal cord
Anna Casanovas et al.
Scientific reports, 7, 40155-40155 (2017-01-10)
The electric activity of lower motor neurons (MNs) appears to play a role in determining cell-vulnerability in MN diseases. MN excitability is modulated by cholinergic inputs through C-type synaptic boutons, which display an endoplasmic reticulum-related subsurface cistern (SSC) adjacent to