MAB1987
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4C10
Sinónimos:
CD29
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4C10, culture supernatant, clone P4C10, Chemicon®
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
P4C10, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB1(3688)
Especificidad
Aplicación
Immunoflourescence
Immunoblotting
Immunoprecipitation
ELISA
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Integrin β1 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable