Key Documents
MAB1944
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-colágeno tipo VI, clon 3C4
ascites fluid, clone 3C4, Chemicon®
Sinónimos:
Collagen alpha-3(VI) chain, Collagen VI alpha-3 polypeptide
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3C4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL6A3(1293)
General description
La cadena alfa-3(VI) del colágeno (UniProt P12111; también conocida como polipéptido colágeno VI alfa-3) está codificada por el gen COL6A3 (ID del gen 1293) en humanos. El colágeno de tipo VI es un componente de matriz extracelular (ECM) presente en prácticamente todos los tejidos conjuntivos, como el cartílago, el hueso, el tendón, los músculos y la córnea, donde forma microfibrillas en estrecha asociación con las membranas basales. Además de anclar la membrana basal a la matriz pericelular en el músculo, la investigación también indica un papel para el colágeno VI en la comunicación y la migración celulares. La unidad estructural básica del colágeno VI es un heterotrímero compuesto por las cadenas alfa-1(VI), alfa-2(VI) y alfa-3(VI) (codificadas por los genes COL6A1, COL6A2 y COL6A3, respectivamente). Las cadenas α1(VI) y α2(VI) son similares en tamaño y estructura de dominio, contienen una región de triple hélice de 335 o 336 aminoácidos que es característica de todos los colágenos. Flanqueando la triple hélice hay dominios homólogos a los dominios de tipo A que se encuentran en el factor von Willebrand (dominios VWA). α1(VI) y α2(VI) contienen un dominio VWA N-terminal a la triple hélice (N1) y dos dominios VWA C-terminales de la hélice (C1 y C2). La cadena α3(VI), por otro lado, es mucho más grande con 10 dominios VWA N-terminales (N1–N10) y dos C-terminales (C1 y C2), y varios otros tipos de dominios identificables en la región C terminal (C3–C5). Las mutaciones en los genes COL6A1, COL6A2 y COL6A3 son causas conocidas de distrofia muscular congénita de Ullrich (UCMD) y miopatía de Bethlem (BM). En 2008 se han comunicado otras tres cadenas de colágeno tipo VI (cadenas α4(VI), α5(VI) y α6(VI) codificadas por COL6A4, COL6A5 y COL6A6, respectivamente).
Specificity
El clon 3C4 se dirige a la región no helicoidal de la cadena alfa-3(VI).
Otras especies no probada.
Immunogen
Colágeno VI humano purificado
Epítopo: Región no helicoidal.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-colágeno tipo VI, clon 3C4, está validado para utilizar en inmunotransferencia por puntos (dot blot), microscopia electrónica, citometría de flujo, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (parafina), e inmunoprecipitación para la detección de la cadena alfa-3 del colágeno VI.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected intracellular type VI collagen retention by flow cytometry using permeabilized and non-permeabilized fibroblasts isolated from both healthy individuals, as well as Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) and Bethlem myopathy (BM) patients (Kim, J., et al. (2012). Neuromuscul. Disord. 22(2):139-148).
Immunocytochemistry Analysis: Representative lots detected extracellular type VI collagen immunoreactivity in cultured fibroblasts isolated from Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) and Bethlem myopathy (BM) patients by fluorescent immunocytochemistry (Kim, J., et al. (2012). Neuromuscul. Disord. 22(2):139-148; Allamand, V., et al. (2011). Skelet Muscle. 1:30; Briñas, L., et al. (2010). Ann. Neurol. 68(4):511-520; Jimenez-Mallebrera, C., et al. (2006). Neuromuscul. Disord. 16(9-10):571-582; Tétreault, M., et al. (2004). Brain. 129(Pt 8):2077-2084; Zhang, R.Z., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(46):43557-43564).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected exogenously expressed wild-type α3(VI) chain, as well as α3(VI) chain with G49A or G301V mutation in SaOS-2 transfectants by fluorescent immunocytochemistry (Lamandé, S.R., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(3):1949-1956).
Immunocytochemistry Analysis: Representative lots immunostained extracellular type VI collagen fibrils in human MG63 osteosarcoma cells and primary foreskin fibroblasts cultures (Bruns, R.R., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(2):393-404; Engvall, E., et al. (1986). J. Cell Biol. 102(3):703-710).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human type VI collagen immunoreactivity in frozen muscle tissue sections from mice grafted with human synovial stem cells (hSSCs) by fluorescent immunohistochemistry (Meng, J., et al. (2010). Neuromuscul. Disord. 20(1):6-15).
Immunohistochemistry Analysis: Representative lots detected type VI collagen immunoreactivity in muscle and skin samples from congenital muscular dystrophy (CMD) and Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) patients by fluorescent immunohistochemistry using frozen tissue sections (Peat, R.A., et al. (2008). Neurology. 71(5):312-321; Jimenez-Mallebrera, C., et al. (2006). Neuromuscul. Disord. 16(9-10):571-582).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot co-immunoprecipitated type VI collagen α1(VI) and α2(VI) chains with wild-type α3(VI) chain, as well as α3(VI) chain with G16S or G49A mutation. Impaired α1(VI) and α2(VI) co-IP was observed with α3(VI) G301V mutant (Lamandé, S.R., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(3):1949-1956).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated type VI collagen alpha chains from Triton X-100 extracts of MRC-5 human lung fibroblasts (Engvall, E., et al. (1986). J. Cell Biol. 102(3):703-710).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected reduced extracellular type VI collagen immunoreactivity in cultured fibroblasts isolated from an Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) patient (Zhang, R.Z., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(46):43557-43564).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot immunostained extracellular filaments and fibrils by binding to the band (non-helical) region of the type VI collagen fibrils using cultured human foreskin fibroblasts (Bruns, R.R., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(2):393-404).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected exogenously expressed wild-type α3(VI) chain, as well as α3(VI) chain with G49A or G301V mutation in the medium of cultured SaOS-2 transfectants (Lamandé, S.R., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(3):1949-1956).
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Target description
343,7/3/113,2/275,3/134,7 kDa (isoforma 1/2/3/110,4 pro-forma) y 340,8/318,5/4/5/278,2/131,8 kDa (isoforma 1/2/321,4/4/5 forma madura) calculados
Physical form
Líquido
Sin purificar.
Storage and Stability
Conservar congelado a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Arístides López-Márquez et al.
International journal of molecular sciences, 23(8) (2022-04-24)
Collagen VI-related disorders are the second most common congenital muscular dystrophies for which no treatments are presently available. They are mostly caused by dominant-negative pathogenic variants in the genes encoding α chains of collagen VI, a heteromeric network forming collagen;
Elena Martoni et al.
Human mutation, 30(5), E662-E672 (2009-03-25)
Splicing mutations occurring outside the invariant GT and AG dinucleotides are frequent in disease genes and the definition of their pathogenic potential is often challenging. We have identified four patients affected by Ullrich congenital muscular dystrophy and carrying unusual mutations
Adele D'Amico et al.
European journal of paediatric neurology : EJPN : official journal of the European Paediatric Neurology Society, 21(6), 873-883 (2017-08-02)
Collagen VI-related disorders (COL6-RD) are a group of heterogenous muscular diseases due to mutations in the COL6A1, COL6A2 and COL6A3 genes, encoding for collagen VI, a critical component of the extracellular matrix. Ullrich congenital muscle disorder and Bethlem myopathy represent
Identification of a deep intronic mutation in the COL6A2 gene by a novel custom oligonucleotide CGH array designed to explore allelic and genetic heterogeneity in collagen VI-related myopathies.
Bovolenta, M; Neri, M; Martoni, E; Urciuolo, A; Sabatelli, P; Fabris, M; Grumati et al.
BMC Medical Genetics null
Jong Hee Chae et al.
Journal of medical genetics, 52(3), 208-216 (2015-01-31)
Neuromuscular disorders are a clinically, pathologically, and genetically heterogeneous group. Even for the experienced clinician, an accurate diagnosis is often challenging due to the complexity of these disorders. Here, we investigated the utility of next generation sequencing (NGS) in early