MAB1567
Anticuerpo anti-glucoproteína asociada a la mielina, clon 513
clone 513, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MAG
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
513, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, frog, bovine, chicken, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAG(4099)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
se utilizaron 20 μg/ml de un lote anterior en inmunoelectrotransferencia (western blot) solo en condiciones no reductoras. {Véase Ellezam, 2003}
Inmunocitoquímica:
se utilizaron 5-10 µg/ml de un lote anterior; se requiere fijación con metanol.
Las diluciones de trabajo óptimas deben ser determinadas por el usuario final.
Marcadores neuronales y gliales
Neuroquímica y neurotrofinas
Quality
Inmunohistoquímica (parafina):
Imagen representativa de un lote anterior.
Anti-glucoproteína asociada a la mielina de ratón [MAG] (Número de referencia MAB1567) Localización de MAG en hipocampo de rata. Foto cortesía del Dr. Robert Sloviter, Universidad de Arizona.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Tejido de hipocampo de rata, lisado cerebral de rata, células PC12.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2