Key Documents
MAB1435
Sigma-Aldrich
Anticuerpo antimacrófagos/monocitos, clon ED-1
clone ED-1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Monocyte Antibody, Clone ED-1 Anti-Macrophages, Monocytes Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ED-1, monoclonal
species reactivity
rat
should not react with
horse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Los monocitos se producen en la médula ósea a partir de células madre hematopoyéticas precursoras denominadas monoblastos. Los monocitos circulan en el torrente sanguíneo durante aproximadamente uno a tres días y luego generalmente entran en los tejidos de todo el organismo. Constituyen entre el 3 y el 8 por ciento de los leucocitos sanguíneos. En los tejidos, los monocitos maduran en diferentes tipos de macrófagos en diferentes ubicaciones anatómicas.
Los macrófagos son un tipo de glóbulo blanco derivado de los monocitos que engullen las moléculas antigénicas invasoras, virus y microorganismos, y luego muestran fragmentos del antígeno para activar las células T colaboradoras y, en última instancia, estimular la producción de anticuerpos contra el antígeno.
Specificity
Reconoce una glucoproteína monocatenaria de 90-100 kD que se expresa en la membrana lisosómica de las células mieloides. También se produce una expresión débil en la superficie celular. El antígeno es expresado por la mayoría de los macrófagos tisulares y débilmente por los granulocitos de sangre periférica. Los estudios han demostrado que el antígeno tiene muchas características en común con la macrosialina en el ratón y CD68 en humanos.
El clon ED1, que reconoce una molécula similar a CD68 en la rata, es un excelente marcador de microglía activada. Para marcadores panmicrogliales, que tiñen tanto la microglía en reposo como la activada, utilice CD11b (MAB1387Z y otros) o iba-1 (MABN92).
Immunogen
Esplenocitos de rata
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo anti-macrófagos/monocitos, clon ED-1 está validado para utilizar en citometría de flujo (FC), inmunohistoquímica (IHC), inmunoprecipitación (IP), radioinmunoanálisis (RIA) e inmunoelectrotransferencia (WB) para la detección de CD68.
Inmunohistología en cortes congelados a 1:50-1:300. Tejido incluido en parafina (fijación de Bouin): 1:50-1:300 (requiere pretratamiento con tripsina o pronasa).
Citometría de flujo a 1:100 - 1:200. Utilice 10 μl de esta dilución de trabajo para marcar las células 10E6.
El radioinmunoanálisis
también es adecuado para inmunoprecipitación y Western Blotting.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Target description
90-100 kD
Linkage
Sustituye a: CBL1511; CBL260
Physical form
IgG1 de ratón purificada en PBS, a pH 7,4 con acida sódica al 0,09 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Macrófagos, monocitos, órganos linfoides
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Kohki Matsubara et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(6), 2452-2464 (2015-02-13)
Engrafted mesenchymal stem cells from human deciduous dental pulp (SHEDs) support recovery from neural insults via paracrine mechanisms that are poorly understood. Here we show that the conditioned serum-free medium (CM) from SHEDs, administered intrathecally into rat injured spinal cord
Y Suzuki et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 87(4), 241-248 (2011-10-01)
The effects of prolonged water washing after fixation for 48 h in 10% (v/v) phosphate-buffered neutral formalin on the quality of representative histological staining methods were evaluated using samples of liver, kidney, spleen and thymus collected from three male Crl:CD(SD)(IGS)
Daniel L Pouliquen et al.
Oncotarget, 8(34), 57552-57573 (2017-09-17)
A rat model of sarcomatoid mesothelioma, mimicking some of the worst clinical conditions encountered, was established to evaluate the therapeutic potential of intracavitary curcumin administration. The M5-T1 cell line, selected from a collection established from F344 rats induced with asbestos
Kendall Mitchell et al.
BMC neuroscience, 17(1), 80-80 (2016-12-03)
Bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) is a pleiotropic, secreted molecule with diverse effects. The potent ability of BMP-2 to stimulate bone growth prompted its widespread clinical use for arthrodesis (spine fusion). However, elevated post-operative pain in patients treated with BMP-2 has
Dina M Basalyga et al.
Circulation, 110(22), 3480-3487 (2004-11-17)
Elastin calcification is a widespread feature of vascular pathology, and circumstantial evidence exists for a correlation between elastin degradation and calcification. We hypothesized that matrix metalloproteinase (MMP)-mediated vascular remodeling plays a significant role in elastin calcification. In the present studies