Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
IX700XPKIT
Milli-Q
Kit de purificación de agua Milli-Q® IX 7003/05
new
greener alternative
For Milli-Q® IX 7003 and 7005 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality.
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Este kit de purificación de agua contiene:
  • Un cartucho de pretratamiento IPAK Gard® compuesto por un filtro plegado para la eliminación de partículas, minerales y coloides, y un bloque de carbono para la eliminación de cloro libre. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) y mejora el rendimiento del sistema.
  • El filtro de ventilación del depósito protege el agua purificada almacenada (Tipo II) de los contaminantes atmosféricos. Contiene carbón activado, cal sodada y una membrana de filtración para evitar que entre aire impuro en el depósito.
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Application
  • Para utilizar con los sistemas de agua purificada Milli-Q® IX 7003/05
  • Los cartuchos de pretratamiento IPAK Gard® protegen las membranas de RO para garantizar el rendimiento del sistema durante años
  • El filtro de ventilación del depósito protege el agua purificada almacenada de los contaminantes atmosféricos
Features and Benefits
  • Las etiquetas e-Sure permiten la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa
  • Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación
  • El 63% de los proveedores de repuestos para el cartucho IPAK Gard® cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.