Key Documents
CF0F01205
Milli-Q
Kit: Milli-Q® sin compuestos orgánicos (agua de alimentación RO)
For use with Milli-Q® bowl water purification system fed by RO water
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
pore size
0.22 μm filter (absolute bacterial filter)
shipped in
ambient
General description
Este kit contiene cartuchos de pretratamiento y purificación de repuesto, como un cartucho de eliminación de sustancias orgánicas Super-C, dos cartuchos de desionización de intercambio iónico, un cartucho de eliminación de sustancias orgánicas traza Organex-Q y una unidad de filtración Millipak® .
Todos los cartuchos están envasados al vacío y tienen una vida útil de dos años.
Features and Benefits
  • Cartucho de carbón activado para eliminar sustancias orgánicas disueltas.
  • Cartuchos de intercambio iónico de grado nuclear para eliminar trazas de iones inorgánicos hasta una resistividad de 18 MΩ·cm.
  • Cartucho secuestrador orgánico para eliminar trazas orgánicas.
  • Un filtro bacteriano absoluto final de 0,22 μm.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 m. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class