IESN07852
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 7 cm x 8.4 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Immobilon®-E Blotting Sandwich, 7 x 8.4 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
Materiales
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
easily wetted with water
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
western blot: suitable
filtro L × An
7.0 cm × 8.4 cm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
compatibilidad
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro ruby
for use with Transillumination
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3