Key Documents
HVWP047S6
Millipore
Filtros S-Pak 0,45µm 47 mm blanco con cuadrícula estéril
PVDF, pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white plain sterile membranes for microbiological analysis
Sinónimos:
Membrana de filtración S-Pak®, Membranas de filtración, membranas semipermeables
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF
plain filter
white filter
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
manufacturer/tradename
S-Pak®
filter diam.
47 mm
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beer
sample type food(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type sport drink
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Los filtros S-Pak están compuestos de cloruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo blanco, cuadriculado, de tamaño de poro de 0,45 μm y diámetro de 47mm con amplia compatibilidad química y baja adsorción proteica. Estos filtros estériles, listos para usar, presentados en envases individuales son fáciles de utilizar en laboratorios clínicos, control de calidad industrial, análisis medioambiental, filtración de laboratorio.
Application
Método de filtración a través de membrana para el análisis microbiológico de matrices difíciles. El material es de baja adsorción También se utilizan en el análisis de los productos farmacéuticos y cosméticos
Packaging
En envases individuales, con papel separador azul, estériles
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing