XF5423050
Bomba de vacío Millivac-Mini, 230 V.
Sinónimos:
Bomba de vacío, Mini bomba de vacío
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V, 50 Hz
Nivel de calidad
Materiales
EPDM rubber membrane
Ryton® head
fluoroelastomer valve
fabricante / nombre comercial
Millivac™
Altura
14.1 cm
Longitud
22.6 cm
Anchura
9 cm
peso
1.9 kg
Adaptador
inlet hose connector for 4 mm I.D. tubing
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las bombas de vacío Millivac Mini y Maxi son bombas compactas que no requieren mantenimiento y proporcionan una fuente de vacío constante para filtración y otras aplicaciones de laboratorio. Un diseño de diafragma patentado ha reducido el tamaño de las bombas en comparación con los modelos convencionales.
•Utilice la bomba Millivac Mini para filtrar agua y disoluciones acuosas
•Utilice la bomba Millivac Maxi para filtrar volúmenes mayores o disoluciones viscosas
•La bomba Millivac Maxi es hermética al gas, tiene un diafragma recubierto de PTFE y es compatible con gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
•Ninguna de las bombas requiere lubricación ni es antideflagrante
. Características y beneficios:
•No se requiere lubricación
•Diseño silencioso y compacto que ahorra espacio en la mesa de trabajo del laboratorio
•La bomba Millivac Maxi es estanca al gas, tiene un diafragma recubierto de PTFE, y es compatible con gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
Aplicaciones:
Bomba Millivac Mini para agua y disoluciones acuosas; bomba Millivac Maxi para volúmenes mayores o disoluciones viscosas
•Utilice la bomba Millivac Mini para filtrar agua y disoluciones acuosas
•Utilice la bomba Millivac Maxi para filtrar volúmenes mayores o disoluciones viscosas
•La bomba Millivac Maxi es hermética al gas, tiene un diafragma recubierto de PTFE y es compatible con gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
•Ninguna de las bombas requiere lubricación ni es antideflagrante
. Características y beneficios:
•No se requiere lubricación
•Diseño silencioso y compacto que ahorra espacio en la mesa de trabajo del laboratorio
•La bomba Millivac Maxi es estanca al gas, tiene un diafragma recubierto de PTFE, y es compatible con gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
Aplicaciones:
Bomba Millivac Mini para agua y disoluciones acuosas; bomba Millivac Maxi para volúmenes mayores o disoluciones viscosas
Principio
Vacío
Información legal
Millivac is a trademark of Millivac Instruments, Inc.
Ryton is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company LP