Documentos clave
EZFITBASE1
Millipore
Sistema de filtración EZ-Fit®
316L stainless steel, 1-place manifold base for filtration application
Sinónimos:
Base de colector EZ-Fit® para bomba de vacío EZ-Stream®, Base del sistema EZ-Fit®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Nivel de calidad
Materiales
316L stainless steel
descripción
1-place manifold base for filtration application, stainless steel
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
1-place manifold base for filtration application
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El colector al vacío EZ-FIT® forma parte del sistema de filtración a través de membrana. Pueden colocarse portafiltros de vidrio, plástico o acero inoxidable con tapones perforados nº 8 convencionales de Millipore sobre los orificios de salida. Los colectores son fáciles de manejar y mantener. Previenen la formación de biopelícula, lo que evita resultados falsos positivos durante las pruebas de contaminación. El diseño de la válvula de dos vías evita que se toque por accidente el cabezal de filtración cuando se abra o se cierre la válvula. La válvula de retención evita el flujo retrógrado del líquido desde el sistema de vacío. Su diseño poco alto ofrece una mayor comodidad para su uso en campanas de flujo laminar.
Aplicación
El colector al vacío EZ-FIT® se utiliza como accesorio de la bomba de vacío para filtrar muestras problema para análisis microbiológicos generales, análisis de la biocarga (productos farmacéuticos, alimentos sólidos y líquidos) y control del agua. Permite la filtración de una muestra problema.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany