EFHAB10BS
Embudo EZ-Fit® rosa HAWG 100 ml a granel
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® sin almohadilla absorbente, Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
pink acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
polystyrene cover
Nivel de calidad
Agency
EP
ISO 7004
USP
esterilidad
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
envase
pkg of Bulk packaging with protective bag
diám. del filtro
47 mm
embudo capacidad
100 mL
volumen
100 mL
tamaño de poro
0.45 μm pore size
idoneidad
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicaciones
bioburden testing (for liquid samples)
cosmetics
industrial qc
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® System
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las unidades de filtración son irradiadas por un haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360° evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación a la vez que asegura resultados de recuento microbiano fiables.
La función EZ-FIT® Azure hace que la unidad de filtración EZ-FIT® sea aún más ergonómica y cómoda con embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana.
Las unidades de filtración cumplen las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de muestra. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Artículos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.