Key Documents
ECM580
Sigma-Aldrich
Ensayo de migración celular por haptotaxis QCM -fibronectina, 24 pocillos, colorimétrico
The QCM Haptotaxis Cell Migration Assay, 24-well plate -Fibronectin, Colorimetric is ideal for the study of epithelial & fibroblast cell haptotaxis.
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
General description
También disponible: Ensayo de raspado Cell Comb Obtenga datos bioquímicos de un ensayo de raspado.Pulse aquí
Introducción
El ensayo de migración celular por haptotaxis CHEMICON QCM - Fibronectina, colorimétrico es ideal para el estudio de la haptotaxis de células epiteliales y fibroblastos. La naturaleza cuantitativa de este ensayo es especialmente útil para el cribado a gran escala de agentes farmacológicos. Las cámaras de control recubiertas con BSA proporcionan un control adecuado de la migración. El tamaño de poro de 8 μm de las cámaras de Boyden de este ensayo no es adecuado para el estudio de la migración de linfocitos.
• Cada kit proporciona materiales suficientes para la evaluación de 12 muestras.
• Consulte los detalles del ensayo en el prospecto del producto.
El ensayo de migración celular por haptotaxis CHEMICON QCM - Fibronectina, ensayo colorimétrico, está destinado exclusivamente a investigación; no para aplicaciones de diagnóstico.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Packaging
Suficiente para el análisis de 12 muestras
Components
Placa de ensayo de fibronectina: (Nº referencia 2005689) Una placa de cultivo de 24 pocillos, que contiene 12 cámaras de Boyden con revestimiento de FN humano, suficiente para la evaluación de 12 muestras de prueba.
Placa de control BSA: (Nº de referencia 2005791) Una placa de cultivo de 24 pocillos, que contiene 12 cámaras de Boyden recubiertas de BSA, suficiente para la evaluación de 12 controles.
Disolución de tinción celular*: (Nº ref. 20294) Un vial de 10 ml.
Tampón de extracción: (Nº ref. 20295) Un vial de 10 ml.
Placa de extracción de tinción de 24 pocillos: (Nº ref. 2005871). Una placa.
Placa de cuantificación de tinción de 96 pocillos: (Nº ref. 2005870). Una placa.
Hisopos : (Nº ref. 10202) 50.
Pinzas: (Nº ref. 10203) 1 par
*La disolución de tinción celular contiene una pequeña cantidad de cristal violeta, que es tóxico si se ingiere o se inhala, y puede causar irritación en los ojos, el sistema respiratorio y la piel. Manipular con precaución.
Linkage
Sustituye a: ECM500
Storage and Stability
Conservar a 4°C hasta un año después de la fecha de compra.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Thamara J Abouantoun et al.
Molecular cancer therapeutics, 8(5), 1137-1147 (2009-05-07)
Platelet-derived growth factor (PDGF) receptor (PDGFR) expression correlates with metastatic medulloblastoma. PDGF stimulation of medulloblastoma cells phosphorylates extracellular signal-regulated kinase (ERK) and promotes migration. We sought to determine whether blocking PDGFR activity effectively inhibits signaling required for medulloblastoma cell migration
Liangping Yuan et al.
Molecular cancer, 12, 18-18 (2013-03-19)
Metastasis in medulloblastoma (MB) is associated with poor survival. Recent genetic studies revealed MB to comprise distinct molecular subgroups, including the sonic hedgehog (SHH) subgroup that exhibits a relatively high rate of progression. To identify targeted therapeutics against metastasis, a
Astrid Hensel et al.
iScience, 25(6), 104355-104355 (2022-05-24)
The unique threonine protease Tasp1 impacts not only ordered development and cell proliferation but also pathologies. However, its substrates and the underlying molecular mechanisms remain poorly understood. We demonstrate that the unconventional Myo1f is a Tasp1 substrate and unravel the