Key Documents
ECM550
Sigma-Aldrich
Ensayo de infiltración celular ECMatrix QCM, 24 pocillos (8 µm), colorimétrico
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit uses a 24-well plate, with 8 um pores, which provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
Sinónimos:
Basement membrane cell invasion assay
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
General description
También disponible: Ensayo de raspado Cell Comb Obtenga datos bioquímicos de un ensayo de raspado.Pulse aquí
Introducción
La invasión a través de la matriz extracelular (ECM) es un paso importante en la aparición de metástasis tumorales. Las células cancerosas inician la invasión adhiriéndose a la pared de los vasos sanguíneos y propagándose por ellos. Las enzimas proteolíticas, como las colagenasas MMP, disuelven diminutos orificios en la cubierta tipo vaina (membrana basal) que rodea los vasos sanguíneos para permitir la invasión de las células cancerosas.
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON proporciona un sistema eficiente para evaluar la invasión de células tumorales a través de un modelo de membrana basal. El kit utiliza ECMatrix, una matriz proteica de la membrana basal reconstituida procedente del tumor de ratón Engelbreth Holm-Swarm (EHS). El rendimiento del kit se examinó utilizando fibroblastos de fibrosarcoma humano (HT-1080) y fibroblastos no infiltrantes (NIH3T3).
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON es ideal para la evaluación de células tumorales invasoras. Cada kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON contiene reactivos suficientes para la evaluación de 12 muestras.
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON está diseñado para su uso exclusivo en investigación; no para aplicaciones diagnósticas ni terapéuticas.
Principio de la prueba:
El ensayo de infiltración celular CHEMICON se realiza en una cámara de invasión, una placa para cultivo tisular de 24 pocillos con 12 plaquitas para cultivo celular. Las plaquitas contienen una membrana de policarbonato de tamaño de poro de 8 μm, sobre la que se seca una fina capa de ECMatrixTM. La capa de ECM ocluye los poros de la membrana, bloqueando la migración de las células no invasoras través de ellos. Las células invasoras, por otro lado, migran a través de la capa de ECM y se adhieren al fondo de la membrana de policarbonato.
Aplicación:
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON es ideal para la evaluación de células tumorales invasoras. Cada kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON contiene reactivos suficientes para la evaluación de 12 muestras.
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON está diseñado para su uso exclusivo en investigación; no para aplicaciones diagnósticas ni terapéuticas.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
La detección de las células migratorias se realiza mediante tinción con cristal violeta.
Packaging
12 pocillos
Components
Cámara de invasión: (Ref. 70019) Una placa de 24 pocillos con 12 plaquitas para cultivo celular ECMatrixTM dispuestas en capas.
Tinción celular: (Ref. 20294) Un frasco de 10 ml.
Hisopos de algodón: (Ref. 10202) 24.
Pinzas: (Ref. 10203) Una.
Storage and Stability
Guarde los materiales del kit a 2-8°C durante un máximo de 6 meses. No congelar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
The effect of a novel frizzled 8-related antiproliferative factor on in vitro carcinoma and melanoma cell proliferation and invasion.
Kristopher R Koch,Chen-Ou Zhang,Piotr Kaczmarek,Joseph Barchi,Li Guo,Hanief M Shahjee,Susan Keay
Investigational New Drugs null
BCAR1 protein plays important roles in carcinogenesis and predicts poor prognosis in non-small-cell lung cancer.
Wei Huang,Bo Deng,Ru-Wen Wang,Qun-You Tan,Yong He,Yao-Guang Jiang,Jing-Hai Zhou
Testing null
Li Fan et al.
Experimental physiology, 105(5), 793-808 (2020-02-23)
What is the central question of this study? What is the role of lncRNA PRRT3-AS1 in the regulation of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) gene-mediated mechanistic target of rapamycin (mTOR) signalling pathway in proliferation, apoptosis and autophagy of prostate cancer
Down-regulation of JAK1 by RNA interference inhibits growth of the lung cancer cell line A549 and interferes with the PI3K/mTOR pathway.
Dan Liu,Yi Huang,Jing Zeng,Bojiang Chen,Na Huang,Na Guo,Lunxu Liu,Hong Xu,Xianming Mo,Weimin Li
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology null
RhoBTB2 (DBC2) functions as tumor suppressor via inhibiting proliferation, preventing colony formation and inducing apoptosis in breast cancer cells.
Mao H, Zhang L, Yang Y, Sun J, Deng B, Feng J, Shao Q, Feng A, Song B, Qu X
Gene null
Contenido relacionado
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.