EARB-6
Assay Running Buffer
About This Item
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Productos recomendados
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2