Merck
MPMES
Tampón de migración MES SDS en polvo para geles mPAGE® bis-Tris.
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Sinónimos:
Bis-Tris running buffer, SDS-PAGE running buffer, running buffer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12161703
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
General description
Tampón de migración MES SDS en polvo para geles mPAGEBis-Tris. 5 paquetes. Cada paquete produce 1 litro de tampón de migración.
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
El tampón MES SDS está formulado para migrar geles mPAGE bis-Tris. Este tampón se recomienda para separar proteínas de tamaño pequeño y mediano.
Reconstituya 1 bolsa de tampón en polvo con 1000 ml de agua desionizada para obtener 1X de tampón de migración. No utilice ácido ni base para ajustar el pH.
  • Inmunotransferencia Western
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MPMES04054839761744