Documentos clave
MP42G15
Millipore
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Sinónimos:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Código UNSPSC:
41105320
NACRES:
NC.01
Nombre del producto
Gel premoldeado Bis-Tris al 4-20 % mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
caducidad
18 mo.
envase
pkg of 10 gels
L × An × pocillos
10 cm × 8 cm × 15 well
casete An × L
10 cm × 8 cm
gel grosor
1 mm
pocillo volumen máximo
40 μL
well wells
15 wells
compatibilidad
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Gel prefabricado bis-Tris al 4-20% para mPAGE, 10x8 cm
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Aplicación
Geles de mPAGE bis-tris al 4-20% para separación proteica de alta resolución
  • Carga de hasta 40 μl de muestra/pocillo
  • Tiempo de ejecución típico 30 min (MES, 180V) o 34 min (MOPS, 200V)
  • Junta inversa cuando se utiliza con sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Utilice adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Western blotting
Información legal
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable