Key Documents
CDFC01204
Milli-Q
Cartucho de carbono Super-C 30 cm
For use with Milli-Q® and Milli-RO Bowl systems
Sinónimos:
Cartucho de carbono Super-C
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
packaging
pkg of 4 units
L
30 cm (12 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<20 ppb
compatibility
for use with Alpha-Q
shipped in
ambient
General description
El cartucho de carbono Super-C de 30 cm (12 pulg.) es un cartucho de repuesto que se utiliza para eliminar sustancias orgánicas del agua pretratada mediante ósmosis inversa (RO), desionización o destilación. Utilizar en combinación con el prefiltro Rogard II, CDPRM1206.
Para utilizar con los sistemas Milli-Q® y Milli-RO de estilo Bowl.
Features and Benefits
El método de purificación implica el uso de un adsorbente a base de carbón activo.
Legal Information
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany