Key Documents
ABN458
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador de colina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
High affinity choline transporter 1, Hemicholinium-3-sensitive choline transporter, CHT, Solute carrier family 5 member 7
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC5A7(60482)
General description
La proteína denominada transportador de colina o transportador de colina sensible al hemicolinio-3 (CHT), y codificada por el gen SLC5A7/CHT1, es el transportador de colina de alta afinidad en las neuronas. La colina es el paso limitante de la velocidad en la síntesis de acetilcolina, un importante neurotransmisor. La acetilcolina es un neurotransmisor del sistema nervioso central y periférico que regula una variedad de funciones autónomas, cognitivas y motoras. El transportador de colina está localizado en la membrana celular y se expresa en las neuronas colinérgicas, en particular en el putamen, la médula espinal y el bulbo raquídeo. Defectos en el transportador de colina pueden estar asociados con un síndrome conocido como atrofia muscular espinal distal con parálisis de las cuerdas vocales. La proteína transportadora de colina es un transportador dependiente de Na+ y Cl- que puede ser inhibido por concentraciones nanomolares del compuesto químico hemicolinio 3, un compuesto utilizado a menudo para agotar las reservas de acetilcolina.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al C-terminal del transportador de colina humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó el transportador de colina en un corte de médula espinal de rata y de tejido de corteza cerebral humana.
El anticuerpo anti-transportador de colina es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico contra el transportador de colina, y se ha probado en inmunotransferencia Western e IHC (parafina).
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido medular de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el transportador de colina en 10 µg de lisado de tejido de médula espinal de rata.
Target description
~ 70/-75 kDa observados. Uniprot establece un PM en ~63kDa, pero indica un sitio de glucosilación que agrega ~5 kDa al PM total.
Linkage
Sustituye a: AB5960; AB5966
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ajeesh Koshy Cherian et al.
Neurochemistry international, 108, 410-416 (2017-06-05)
The synaptic uptake of choline via the high-affinity, hemicholinium-3-dependent choline transporter (CHT) strongly influences the capacity of cholinergic neurons to sustain acetylcholine (ACh) synthesis and release. To advance research on the impact of CHT capacity in humans, we established the
Ajeesh Koshy Cherian et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(11), 2947-2959 (2017-02-15)
Some rats [sign-trackers (STs)] are prone to attribute incentive salience to reward cues, which can manifest as a propensity to approach and contact pavlovian cues, and for addiction-like behavior. STs also exhibit poor attentional performance, relative to goal-trackers (GTs), which
Eryn Donovan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(16), 3426-3444 (2022-03-03)
Transport of choline via the neuronal high-affinity choline transporter (CHT; SLC5A7) is essential for cholinergic terminals to synthesize and release acetylcholine (ACh). In humans, we previously demonstrated an association between a common CHT coding substitution (rs1013940; Ile89Val) and reduced attentional
Maximilian I Pinkham et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 312(3), R368-R379 (2017-01-06)
Heart failure is characterized by the loss of sympathetic innervation to the ventricles, contributing to impaired cardiac function and arrhythmogenesis. We hypothesized that renal denervation (RDx) would reverse this loss. Male Wistar rats underwent myocardial infarction (MI) or sham surgery
Yoshiko Murakata et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 1075358-1075358 (2023-02-07)
There is growing evidence indicating a close relationship between inflammation and atrial fibrillation (AF). Although underlying inflammatory atrial cardiomyopathy may contribute to the development of AF, the arrhythmogenic remodeling caused by atrial inflammation has not been elucidated in detail. Herein