Documentos clave
AB5380
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-óxido nítrico sintasa I
serum, Chemicon®
Sinónimos:
NOS I, bNOS, nNOS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, sheep, rat, human, monkey
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOS1(4842)
Especificidad
Reconoce la óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS, NOS-I, bNOS). Sin reacción cruzada con iNOS y eNOS en inmunohistoquímica.
Inmunógeno
Óxido nítrico sintasa neuronal humana recombinante.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-óxido nítrico sintasa I está validado para su uso en IH, WB para la detección de óxido nítrico sintasa I.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000-1:3 000 (ECL).
Inmunohistoquímica: 1:1 000-1:2 000 (ABC).
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Estrés oxidativo
Descripción de destino
161 kDa
Ligadura / enlace
Sustituye a: AB1552
Forma física
Sin purificar
Suero de conejo. Líquido que contiene azida sódica al 0,05 %.
Almacenamiento y estabilidad
Mantener durante 6 meses a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Nota de análisis
Control
Tejido cerebral
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Hui Dong et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 308(5), C405-C413 (2014-12-30)
Mechanosensitivity of enteric neurons has been reported in the small intestine and colon, but not in the esophagus. Our earlier in vivo studies show that mechanical stretch of the esophagus in the axial direction induces neurally mediated relaxation of the
Yong Hwan Kwon et al.
PloS one, 12(1), e0169113-e0169113 (2017-01-04)
The gastric accommodation reflex is an important mechanism in gastric physiology. However, the aging-associated structural and functional changes in gastric relaxation have not yet been established. Thus, we evaluated the molecular changes of interstitial cell of Cajal (ICC) and neuronal
Gaetano Scala et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 290(11), 1399-1412 (2007-10-12)
Choroid plexuses (CPs) play pivotal roles in many processes that establish, survey, and maintain the biochemical and cellular status of the central nervous system (CNS). Changes in the anatomy and physiology of CPs have been linked to several CNS diseases.
Sun Min Lee et al.
Journal of neurogastroenterology and motility, 23(4), 592-605 (2017-08-05)
Neuronal degeneration and changes in interstitial cells of Cajal (ICCs) are important mechanisms of age-related constipation. This study aims to compare the distribution of ICCs and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) with regard to age-related changes between the ascending colon
Morphological, immunocytochemical, and functional characterization of esophageal enteric neurons in primary culture.
Dong, H; Jiang, Y; Srinivasan, S; Mittal, RK
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null