Key Documents
AB5038
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-sinucleína α
serum, Chemicon®
Sinónimos:
alpha-synuclein, Alpha-synuclein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
La alfa-sinucleína es una pequeña proteína citoplásmica (140 aminoácidos) de función poco clara que está enriquecida en las terminaciones presinápticas y es la proteína precursora de un componente no beta amiloide de las placas seniles observadas en la enfermedad de Alzeheimer (AD). La α-sinucleína se encuentra predominantemente en las terminaciones nerviosas presinápticas en el cerebro, pero también se encuentra a bajas concentraciones en todos los tejidos excepto el hígado. Estudios recientes han demostrado que la agregación y acumulación anómalas de las proteínas sinápticas, como la α-sinucleína, podrían estar asociadas con la formación de placas en la enfermedad de Alzeheimer y parece ser un componente importante de los cuerpos de Lewy en la demencia con cuerpos de Lewy (DLB). También se ha identificado en las inclusiones gliales citoplásmicas (GCIS) encontradas en la atrofia multisistémica (MSA).
Specificity
Alfa-sinucleína. Se eligió el péptido inmunizante para reducir al mínimo la reactividad cruzada de AB5038 con la β-sinucleína. El análisis inmunohistoquímico y de inmunoelectrotransferencia del cerebro humano indica un elevado nivel de especificidad.
No se ha probado en otras especies.
Immunogen
Epítopo: aminoácidos 111-131
Residuos 111-131 de la alfa-sinucleína humana acoplados a KLH.
Application
El anticuerpo anti-α sinucleína detecta la concentración de sinucleína y se ha publicado y validado para utilizar en IC, IH, IH(P) y WB.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000-1:2 000 de un lote anterior en cortes incluidos en parafina y 1:4 000-1:12 000 en cortes congelados.
Western blot:
1:1 000-1:2 000. Muestra una banda de 14-19 kDa.
Inmunocitoquímica:
se utilizó un lote anterior en IC.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este anticuerpo detectó la sinucleína en 10 µg de lisados cerebrales humanos.
Target description
~14-19 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1053
Physical form
Suero policlonal de conejo liofilizado sin conservantes. Reconstituir con 50 μl de agua destilada estéril. Centrifugar para eliminar cualquier residuo.
Analysis Note
Control
Cortes de cerebro humano.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Mitochondrial quality, dynamics and functional capacity in Parkinson's disease cybrid cell lines selected for Lewy body expression.
Cronin-Furman, EN; Borland, MK; Bergquist, KE; Bennett, JP; Trimmer, PA
Mol. Neurodegener. null
Chiara Maria Giulia De Luca et al.
Translational neurodegeneration, 8, 24-24 (2019-08-14)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder whose diagnosis is often challenging because symptoms may overlap with neurodegenerative parkinsonisms. PD is characterized by intraneuronal accumulation of abnormal α-synuclein in brainstem while neurodegenerative parkinsonisms might be associated with accumulation of either
Serine 129 phosphorylation of alpha-synuclein induces unfolded protein response-mediated cell death.
Sugeno, N; Takeda, A; Hasegawa, T; Kobayashi, M; Kikuchi, A; Mori, F; Wakabayashi, K; Itoyama, Y
The Journal of Biological Chemistry null
TDP-43 pathology in the basal forebrain and hypothalamus of patients with amyotrophic lateral sclerosis.
Cykowski, MD; Takei, H; Schulz, PE; Appel, SH; Powell, SZ
Acta Neuropathologica Communications null
Dora Games et al.
The American journal of pathology, 182(3), 940-953 (2013-01-15)
Progressive accumulation of α-synuclein (α-syn) in limbic and striatonigral systems is associated with the neurodegenerative processes in dementia with Lewy bodies (DLB) and Parkinson's disease (PD). The murine Thy-1 (mThy1)-α-syn transgenic (tg) model recapitulates aspects of degenerative processes associated with