8.22271
Diclorometano
EMPLURA®
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
6.83 psi ( 20 °C)
Productos recomendados
densidad de vapor
2.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
potencia
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
22 %
impurezas
≤0.1% Water
residuo de evap.
≤0.0020%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidad
20 g/L
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.323 - 1.326
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.10 %
Stabilized with 2-Methyl-2-buten
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash