8.20251
Butyl phosphate
(mixture of mono and di esters) for synthesis
Sinónimos:
Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
bp
>145 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point >108.5 °C
densidad
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
227.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 108.5 °C