Documentos clave
8.18718
Sigma-Aldrich
Vanillin
for synthesis
Sinónimos:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
204-465-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.0029 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
>400 °C
potencia
≥4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
temperatura de transición
flash point 160 °C
solubilidad
9 g/L
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Vanillin formation from ferulic acid in Vanilla planifolia is catalysed by a single enzyme: This study identifies that a single hydratase/lyase is responsible for converting ferulic acid to vanillin in Vanilla planifolia, providing insights into the natural vanilla flavor production process (NJ Gallage et al., 2014).
  • Overview of the role of vanillin in neurodegenerative diseases and neuropathophysiological conditions: This review covers the role of vanillin in various neurodegenerative conditions, focusing on its pharmacological properties and applications in this field (C Iannuzzi et al., 2023).
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
159.8 - 160,8 °C - closed cup