Y0000279
Fosfato de tributilo
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
TBP, TBPA
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
9.2 (vs air)
presión de vapor
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
familia API
tributyl phosphate
temp. de autoignición
770 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
densidad
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)