Documentos clave
8.18402
Sigma-Aldrich
Polytetrahydrofuran 1000
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
Sinónimos:
Polytetrahydrofuran 1000, PTHF
About This Item
Fórmula lineal:
H(C4H8O)nOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.21
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp
23-28 °C
temperatura de transición
flash point 240 °C
solubilidad
<10 g/L
densidad
0.982 g/cm3 at 30 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O([C@H](CO)CC)CCCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 23 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Hydroxyl value: 109 - 115
Average molecular mass: 975 - 1025
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3