216836
Tolylene-2,4-diisocyanate
technical grade, 80%
Sinónimos:
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, BASF LUPRANATE T80, TDI
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
6 (vs air)
presión de vapor
0.03 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
80%
temp. de autoignición
>1148 °F
lim. expl.
9.5 %
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
solubilidad
acetone and ethanol: soluble(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: miscible(lit.)
chlorobenzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
kerosene: miscible(lit.)
olive oil: miscible(lit.)
densidad
1.225 g/mL at 25 °C
grupo funcional
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Clave InChI
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?