Merck
345334
Sigma-Aldrich
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~2,900
Sinónimos:
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
About This Item
Fórmula lineal:
H(OCH2CH2CH2CH2)nOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
mol peso
average Mn ~2,900
mp
30-43 °C
densidad
0.97 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Descripción general
Poly(tetrahydrofuran) (PTHF) is a polyether that can be prepared by the cationic polymerization of tetrahydrofuran in the presence of a variety of initiator systems.[1]
Aplicación
PTHF can be used in the preparation of soft segment polyurethane for a variety of applications.[2][3] It can also be used in the surface modification of cellulose fibers which can further be used as reinforcing polymerix materials.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>325.4 °F - Tag open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 163 °C - Tag open cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Melting behavior of poly (tetrahydrofuran)-S and their blends
Tsuchiya M and Kojima T
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 72(2), 651-655 (2003)
Surface functionalization of cellulose by grafting oligoether chains
Bras J, et al.
Materials Chemistry and Physics, 120(2-3), 438-445 (2010)
Mass spectral analysis of low-temperature pyrolysis products from poly (tetrahydrofuran)
Lattimer RP
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 57(1), 57-76 (2001)
25. Polytetrahydrofuran
Sugar Series, 13, 186-204 (2000)
R Nakaoka et al.
Journal of biomedical materials research, 49(1), 99-105 (1999-11-24)
Interaction of macrophages (Mos) with polyetherurethane (PEU) was investigated to clarify the role of the Mos in the early stage of tumorigenesis of PEUs. As for the inflammatory cytokines produced from Mos, the amount of tumor necrosis factor (TNF) produced