8.14990
Allyl hexanoate
for synthesis
Sinónimos:
Allyl hexanoate, Allyl caproate, Hexanoic acid allyl ester, Caproic acid allyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
218 mg/kg LD50, oral (Rat)
300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
temperatura de transición
flash point 74 °C
densidad
0.887 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC=C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
Clave InChI
RCSBILYQLVXLJG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup