471445
2-(Methylamino)ethanol
≥98%
Sinónimos:
N-Methylethanolamine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
662 °F
lim. expl.
19.8 %
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Clave InChI
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?