Documentos clave
8.06215
Sigma-Aldrich
1,4-Naphthoquinone
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
204-977-6
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<1 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
190 mg/kg LD50, oral (Rat)
202 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
120-125 °C (sublimed)
temperatura de transición
flash point 141 °C
solubilidad
0.09 g/L
densidad
1.42 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C=C1
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Clave InChI
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97 %
Melting point (dried substance): 121 - 126 °C
Loss on drying (70 °C): ≤ 6 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
285.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
141 °C