71049-M
Proteinase K Solution, 600 mAU/ml
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.31
Productos recomendados
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable