Key Documents
70664
Millipore
Benzonase® Nuclease
Purity > 99%, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
Sinónimos:
Endonucleasas from Serratia marcescens
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
product name
Nucleasa Benzonase®, Pureza > 99 %, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
biological source
Serratia marcescens
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
25-29 units/μL
impurities
<0.25 EU/kU Total endotoxin
application(s)
research use
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La nucleasa Benzonase® es una endonucleasa genotecnológica procedente de Serratia marcescens. Degrada todas las formas de ADN y ARN (monocatenarias, bicatenarias, lineales y circulares) pero no tiene actividad proteolítica. Es eficaz en muchas condiciones diversas y posee una actividad específica excepcionalmente elevada. La enzima digiere por completo los ácidos nucleicos a oligonucleótidos de 2 a 5 bases de longitud (por debajo del límite de hibridación) terminados en 5′-monofosfato, lo que es ideal para separar los ácidos nucleicos de las proteínas recombinantes y permite el cumplimiento de las directrices de la FDA sobre contaminación con ácidos nucleicos. La capacidad de Benzonase para hidrolizar rápidamente los ácidos nucleicos hace de la enzima una opción excelente para reducir la viscosidad y el tiempo de procesamiento, y para aumentar el rendimiento proteico. Por ejemplo, la enzima es compatible con los reactivos de extracción de proteínas BugBuster y PopCulture y puede por tanto añadirse junto con esos reactivos para eliminar la viscosidad y los ácidos nucleicos de los extractos de E. coli.
La enzima consta de dos subunidades de 30 kDa cada una. Es funcional a un pH comprendido entre 6 y 10, y de 0 a 42°C; además, requiere Mg2+ 1-2 mM para su activación. La enzima es también activa en presencia de detergentes iónicos y no iónicos, agentes reductores, PMSF (1mM), EDTA (1 mM) y urea (su actividad relativa depende de las condiciones específicas). Su actividad es inhibida por cationes monovalentes > 150 mM, fosfato 100 mM, sulfato de amonio 100 mM o HCl de guanidina >100 mM.
La nucleasa Benzonase está disponible en calidades ultrapura (99 % mediante SDS-PAGE) y pura (90 %) a una concentración estándar de 25 - 29 U/µl y a una concentración elevada (HC) de 250 U/µl. Ambas preparaciones están exentas de proteasas detectables y tienen una actividad específica> 1 × 106 U/mg de proteínas. El grado de pureza > 99 % se prueba para endotoxinas y contiene < 0.25 EU/1000 units. The product is supplied in 50% glycerol. Store at -20&#176;C.
Endotoxinas totales:< 0.25 EU/1,000 units. Purity: > un 99 % mediante SDS-PAGE.
Reducción de la viscosidad efectiva y eliminación de los ácidos nucleicos de las disoluciones proteicas.
Application
Utilizado para eliminación de los ácidos nucleicos de las muestras proteicas.
Biochem/physiol Actions
Digiere el ADN y el ARN nativos o desnaturalizados por calor.
Warning
Toxicidad: Manipulación estándar (A)
Unit Definition
Una unidad se define como la cantidad de enzima que causa un ΔA₂₆₀ de 1,0 en 30 minutos, lo que corresponde a la digestión completa de 37 µg de ADN.
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Erika C Urdaneta et al.
Methods (San Diego, Calif.), 178, 72-82 (2019-10-07)
Post-transcriptional regulation of gene expression in cells is facilitated by formation of RNA-protein complexes (RNPs). While many methods to study eukaryotic (m)RNPs rely on purification of polyadenylated RNA, other important regulatory RNA classes or bacterial mRNA could not be investigated
Thach H Chu et al.
PLoS pathogens, 16(2), e1008083-e1008083 (2020-02-25)
Antibody functions such as neutralization require recognition of antigen by the Fab region, while effector functions are additionally mediated by interactions of the Fc region with soluble factors and cellular receptors. The efficacy of individual antibodies varies based on Fab
Gil Mandelbaum et al.
Neuron, 102(3), 636-652 (2019-03-25)
The thalamic parafascicular nucleus (PF), an excitatory input to the basal ganglia, is targeted with deep-brain stimulation to alleviate a range of neuropsychiatric symptoms. Furthermore, PF lesions disrupt the execution of correct motor actions in uncertain environments. Nevertheless, the circuitry
Tian Han et al.
Journal of virology, 94(6) (2020-01-04)
Late gene expression of betaherpesviruses and gammaherpesviruses is tightly controlled by virus-encoded transactivation factors (vTFs). We recently proved that the 6 vTFs of murine cytomegalovirus (MCMV) form a complex to regulate late gene transcription. pM49, one of the vTFs that
Timothy N Audam et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 319(1), H109-H122 (2020-05-23)
Although cell therapy-mediated cardiac repair offers promise for treatment/management of heart failure, lack of fundamental understanding of how cell therapy works limits its translational potential. In particular, whether reparative cells from failing hearts differ from cells derived from nonfailing hearts
Artículos
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.