70584-M
Reactivo para extracción de proteínas BugBuster®
Sinónimos:
Protein Extraction Reagent, Protein Extraction Solution
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
10-30°C
General description
Application
- para lisar las células BLR (DE3) de Escherichia coli para la producción y la purificación de β-glucosidasa (BgIB)
- como tampón de lisis celular para tratar los transconjugantes de la cepa PCC6803 de Synechocystis y medir la fluorescencia de la proteína fluorescente amarilla (YFP)
- en tampón de lisis para la purificación de la glutatión S-transferasa -proteína de choque térmico A (Hsp70) miembro 8 (GST- HSPA8)
Warning
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
Contenido relacionado
Visión general de los métodos de lisis celular y extracción de proteínas: solubilización con detergente, lisis mediante congelación-descongelación, choque osmótico, tratamiento con ultrasonidos, lisis celular enzimática y técnicas de alteración mecánica como la homogeneización con Dounce, Polytron y con mortero y almirez.
Visión general de los métodos de lisis celular y extracción de proteínas: solubilización con detergente, lisis mediante congelación-descongelación, choque osmótico, tratamiento con ultrasonidos, lisis celular enzimática y técnicas de alteración mecánica como la homogeneización con Dounce, Polytron y con mortero y almirez.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.