Documentos clave
66612-M
Millipore
Urea
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.28
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
desiccated
impurities
≤0.01% insoluble material
color
white
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Application
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Warning
Toxicity: Irritant (B)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c