5.00561
Ezh2 Inhibitor II, EI1
Sinónimos:
Ezh2 Inhibitor II, EI1, Enhancer of Zested Homolog 2 Inhibitor II, HMTase Inhibitor XI, 6-Cyano-N-((4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1-(pentan-3-yl)-1H-indole-4-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1[c](c(c(cc1C)C)CNC(=O)c2c3c([n](cc3)C(CC)CC)cc(c2)C#N)=O
InChI
1S/C23H26N4O2/c1-5-17(6-2)27-8-7-18-19(10-16(12-24)11-21(18)27)22(28)25-13-20-14(3)9-15(4)26-23(20)29/h7-11,17H,5-6,13H2,1-4H3,(H,25,28)(H,26,29)
Clave InChI
PFHDWRIVDDIFRP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ezh2/PRC2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2