Key Documents
48-680MAG
Millipore
Microesferas magnéticas de señalización de múltiples vías MILLIPLEX MAP 9-plex - Ensayo múltiple de comunicación celular
Sinónimos:
ERK Cell Signaling Assay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
species reactivity
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
storage temp.
2-8°C
General description
El kit de microesferas magnéticas de señalización de múltiples vías Milliplex® MAP 9-plex, fosfoproteína, se utiliza para detectar cambios en la cinasa ERK/MAP 1/2 fosforilada (Thr185/Tyr187), Akt (Ser473), STAT3 (Ser727), JNK (Thr183/Tyr185), p70S6K (Thr412), NFkB (Ser536), STAT5A/B (Tyr694/699), CREB (Ser133) y p38 (Thr180/Tyr182) en lisados celulares utilizando la tecnología Luminex® xMAP®. El ensayo de detección es una alternativa rápida y cómoda a los procedimientos de inmunoelectrotransferencia (Western blot) e inmunoprecipitación. Cada kit tiene reactivos suficientes para el ensayo de una placa de 96 pocillos.
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
Análisis de un panel de señalización celular utilizando este kit. Los analitos disponibles para el kit de ensayo múltiple de señalización celular son: CREB (pS133), ERK (pT185/pY187), NFκB (pS536), JNK (pT183/pY185), p38 (Thr180/Tyr182), p70S6K (Thr412), STAT3 (pS727), STAT5A/B (pY694/699), Akt (pS473).
Categoría de investigación
Señalización celular
Se utiliza para detectar o cuantificar:CREB (pS133)|ERK (pT185/pY187)|NFκB (pS536)|JNK (pT183/pY185)|p38 (Thr180/Tyr182)|p70S6K (Thr412)|STAT3 (pS727)|STAT5A/B (pY694/699)|Akt (pS473)
Subcategoría de investigación
Oncología
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8C.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Lee A Denson et al.
Inflammatory bowel diseases, 25(3), 547-560 (2018-08-21)
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor auto-antibodies (GMAbs) suppress neutrophil-extrinsic GM-CSF signaling and increase risk for stricturing behavior in Crohn's disease (CD). We aimed to define clinical, genomic, and functional associations with neutrophil-intrinsic GM-CSF signaling. Missense mutations in CSF2RA, CSF2RB, JAK2, STAT5A, and
Christopher P Stanley et al.
Pharmacological research, 113(Pt A), 356-363 (2016-10-21)
The endocannabinoid anandamide (AEA) causes vasorelaxation in animal studies. Although circulating AEA levels are increased in many pathologies, little is known about its vascular effects in humans. The aim of this work was to characterise the effects of AEA in
Anna Coulibaly et al.
Scientific reports, 11(1), 7023-7023 (2021-03-31)
Natural killer (NK) cells mediate innate host defense against microbial infection and cancer. Hypoxia and low glucose are characteristic for these tissue lesions but do not affect early interferon (IFN) γ and CC chemokine release by interleukin 15 (IL-15) primed
Fernanda Ursoli Ferreira et al.
International journal of molecular sciences, 20(3) (2019-01-27)
The endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) is a biological process where endothelial cells (ECs) acquire a fibroblastic phenotype after concomitant loss of the apical-basal polarity and intercellular junction proteins. This process is critical to embryonic development and is involved in diseases such
Sophie A Millar et al.
Journal of cellular physiology, 235(4), 3414-3424 (2019-09-25)
Some human observational studies have suggested an anti-inflammatory role of osteocalcin (OCN). An inflammatory protocol using interferon-γ and tumor necrosis factor-α (10 ng/ml) was employed to examine the acute (24 hr) and chronic (144 hr) effects of uncarboxylated OCN (ucOCN) in commercial, primary
Contenido relacionado
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
Ver todo