Key Documents
48-610MAG
Millipore
Kit de microesferas magnéticas de señalización MILLIPLEX MAP STAT 5-Plex - Ensayo múltiple de señalización celular
Sinónimos:
Magnetic Bead STAT Kit, STAT Cell Signaling Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
species reactivity
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
storage temp.
2-8°C
General description
La familia STAT (transductores de la señal y activadores de la transcripción), compuesta por siete miembros en mamíferos, regula muchos aspectos del crecimiento, la supervivencia y la diferenciación en las células. La unión extracelular de citocinas, hormonas, factores de crecimiento y neurotransmisores a los receptores induce la fosforilación de las Janus cinasas intracelulares (JAK) que, a su vez, fosforilan las proteínas STAT en restos de tirosina conservados, activando la dimerización mediada por SH2 seguida de la translocación al núcleo. Los dímeros de STAT se unen a los elementos IRE (elemento de respuesta a interferón) y GAS (secuencia activada por interferón gamma) del ADN, lo que provoca la regulación transcripcional de los genes .siguientes.
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
  • Se recomienda una incubación durante la noche (4°C) para obtener los mejores resultados.
  • Este ensayo requiere 25 μl de lisado de células diluidas por pocillo.
  • Este kit debe ejecutarse utilizando el tampón de análisis 1 (proporcionado).
  • 1 - 25 μg de lisado celular/pocillo (la concentración inicial recomendada es de 40 a 1.000 μg de proteína/ml).
Categoría de investigación
Señalización|Apoptosis y cáncer
Los analitos disponibles para este kit múltiple son: STAT1 (Tyr701), STAT2 (Tyr690), STAT3 (Tyr705), STAT5A/B (Tyr694/699), STAT6 (Tyr641).
Utilizados para detectar/cuantificar: STAT1 (Tyr701)|STAT2 (Tyr690)|STAT3 (Tyr705)|STAT5A/B (Tyr694/699)|STAT6 (Tyr641)
Packaging
Placa de 96 pocillos
Storage and Stability
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Legal Information
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
MILLIPLEX® assays bridge immunology and cell signaling for inflammation studies, including T cell signaling and sepsis signaling.
MILLIPLEX® assays bridge immunology and cell signaling for inflammation studies, including T cell signaling and sepsis signaling.
MILLIPLEX® assays bridge immunology and cell signaling for inflammation studies, including T cell signaling and sepsis signaling.
MILLIPLEX® assays bridge immunology and cell signaling for inflammation studies, including T cell signaling and sepsis signaling.
Ver todo