341607
FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, PD173074
The FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, PD173074 controls the biological activity of FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, PD173074, 1- t-Butyl-3-(6-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-(4-diethylaminobutylamino)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea, PD173074, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XX, 1-t-Butyl-3-(6-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-(4-diethylaminobutylamino)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea, PD173074, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XX
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCCCNc1nc2nc(c(cc2cn1)c3cc(cc(c3)OC)OC)NC(=O)NC(C)(C)C)(CC)CC
InChI
1S/C28H41N7O3/c1-8-35(9-2)13-11-10-12-29-26-30-18-20-16-23(19-14-21(37-6)17-22(15-19)38-7)25(31-24(20)32-26)33-27(36)34-28(3,4)5/h14-18H,8-13H2,1-7H3,(H3,29,30,31,32,33,34,36)
Clave InChI
DXCUKNQANPLTEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Trudel, S., et al. 2004. Blood103, 3521.
Skaper, S.D., et al. 2000. J. Neurochem.75, 1520.
Mohammadi, M., et al. 1998. EMBO J.17, 5896.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable