Documentos clave
34103-M
Sigma-Aldrich
EDTA tetrasodium tetrahydrate salt
≥99% (titration), solid, chelating agent, Calbiochem®
Sinónimos:
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Ethylenediaminetetraacetic Acid, 4Na, 4H₂O
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12N2O8 · 4Na · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
452.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
descripción
Merck USA index - 14 3517
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
solid
potencia
22 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 200 mg/mL
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
Clave InChI
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
H+-ATPase
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2