Merck
03695
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
purum, ≥98.0% (KT)
Sinónimos:
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
416.20
Beilstein:
3861753
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo:
≥98.0% (KT)
Formulario:
powder or crystals
solubilidad:
H2O: 0.1 g/mL, clear
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (KT)
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
impurezas
5-10% water
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
Clave InChI
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
  • Evaluation of ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate (EDTA)-Tween 20 treatment versus protease digestion of formalin-fixed tissue sections for detection of bovine respiratory syncytial virus antigen in infected ovine lung.: This study compares the effectiveness of EDTA-Tween 20 treatment against protease digestion for detecting bovine respiratory syncytial virus antigen in formalin-fixed tissue sections of infected ovine lungs. The findings indicate that the EDTA-Tween 20 method is a viable alternative, offering a more efficient approach to antigen detection in veterinary pathology (Meehan et al., 1989).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)