Documentos clave
2711-10100
Millipore
Unidad de muestreo de cultivos celulares NovaSeptum®
High Purity Application; 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316 stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
septum (Medical grade platinum-cured silicone)
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSeptum®
fabricante / nombre comercial
NovaSeptum®
Aplicación
Recuento y muestreo bacteriano de biorreactores
Información legal
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany